Documenti
87795
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Beilstein:
2324088
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)