Documenti fondamentali
87263
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.36
Beilstein:
5367653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (T)
Stringa SMILE
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)