Merck
87254
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Selectophore™, ≥98.0%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3CH2)4P(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730026
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Selectophore™
assay
≥98.0% (T), ≥98.0%
mp
300-302 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Other Notes
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)