Key Documents
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine Q 5-acid fluoride
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H25FN2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for fluorescence
Saggio
≥97.0% (UV)
Compatibilità
in accordance for fluorescence
Stringa SMILE
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)