86181
10-(3-Sulfopropyl)acridinium betaine
purum, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(10-Acridinio)propanesulfonate, N-(3-Sulfopropyl)acridinium inner salt, SPA
About This Item
Grado
for fluorescence
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
280-290 °C (dec.)
Fluorescenza
λex 415 nm; λem 488 nm in H2O
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1c2ccccc2cc3ccccc13
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)