861235
Methyl Red hydrochloride
ACS reagent
Sinonimo/i:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 0.1%
λmax
493 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?