Documenti
85392
Supelco
Fase stazionaria per GC
phase PS 347.5, bottle of 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 50 mL
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.406
Gruppo funzionale matrice
PS 347.5 phase
Viscosità
~50000 mPa.s
Descrizione generale
Sintetizzata appositamente per risultare più pura, con range di peso molecolare ristretto e senza impurità o catalizzatori in tracce per l′impiego come fase stazionaria per la GC.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)