Documenti fondamentali
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
6053162
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
P. ebollizione
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)