Documenti fondamentali
83173
Sigma-Aldrich
D-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-5-Oxoproline ethyl ester, D-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
82622
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −4.0±1.0°, c = 10% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Punto di fusione
53-57 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Altre note
This ester of pyroglutamic acid can be transformed in many ways, e.g. N-alkylation; Thionation of the lactam; Preparation of the aldehyde; Reduction to the hydroxymethyl compound
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U. Burkard et al.
Liebigs Ann. Chem., 1030-1030 (1986)
T C Friedman et al.
Biochemistry, 24(15), 3907-3913 (1985-07-16)
Pyroglutamyl-peptide hydrolase (EC 3.4.11.8) removes the N-terminal pyroglutamyl residue from pyroglutamyl-containing peptides such as thyrotropin-releasing hormone (TRH), luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH), neurotensin, and bombesin. The aldehyde analogue of pyroglutamate, 5-oxoprolinal, was synthesized as an active site directed transition-state inhibitor of
T.P. Andersen et al.
Liebigs Ann. Chem., 269-269 (1986)
R.B. Silverman et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 815-815 (1980)