Documenti fondamentali
83071
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride
technical, ≥85% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9ClN2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.11
Beilstein:
3786515
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥85% (AT)
Punto di fusione
166-170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)