82400
Ethylene glycol monopropyl ether
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
P. ebollizione
150-153 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)