82330
Propylene sulfide
purum, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methylthiirane
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
n20/D 1.475
P. eboll.
72-75 °C (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)