81572
5α-Pregnan-3α-ol-20-one
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α-OH-DHP, Allopregnan-3α-ol-20-one, Allopregnanolone, Brexanolone
About This Item
Saggio
≥98.0% (TLC)
Solubilità
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)