81454
1,4-Polyisoprene
for GPC, standard, 300,000
About This Item
Grado
for GPC
standard
CdA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
PM
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
contiene
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)