80820
Piperonal
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 87 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
P. eboll.
264 °C (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
36-37 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
65.62 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?