80380624-0010-P
Europium Functionalized Microspheres
F1-EU 030-0.1G-P, polystyrene, carboxylic acid functionalized, europium labeled, vial of 0.1 g, fluorescent red
Scegli un formato
CHF 617.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 617.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Prodotti consigliati
Etichetta
europium labeled
Materiali
polyethylene bottle
polystyrene
Confezionamento
vial of 0.1 g
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Concentrazione
1% solids
Colore
fluorescent red
Diametro
0.270-0.330 μm
Capacità
200-500 μeq/g surface charge density
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Significantly improve lateral flow assay sensitivity.
- Drastically reduce background fluorescence.
- Make assays easier to read and quantify.
- Exhibit a much longer Stokes shift than traditional fluorescent labels.
- Exhibit an enhanced fluorescent quantum yield facilitating a low detection limit.
- Are functionalized with a carboxylated surface for protein conjugation.
- Are available in three different size options.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)