80364
2-Methylthiophene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Tensione di vapore
47.6 mmHg ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
113 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Cc1cccs1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)