Documenti fondamentali
799130
Sigma-Aldrich
ProClin 950
pkg of 110 kg, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Sinonimo/i:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
Scegli un formato
110 KG
CHF 29’130.00
CHF 29’130.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
110 KG
CHF 29’130.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.34
CHF 29’130.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
3 yr
Composizione
MIT, 9.5%
Confezionamento
pkg of 110 kg
Parametri
<90 °C operating temperature
Colore
colorless to light yellow
Matrice
Water
Intervallo di pH d’impiego
2-12
Intervallo di pH
3-6
P. ebollizione
100 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
-20--15 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.020 g/cm3 at 25 °C
Applicazioni
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Note legali
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6