Key Documents
79622-M
Sigma-Aldrich
Acido fosforico
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Formula condensata:
H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.00
Beilstein:
1921286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystalline
Qualità
crystallized
Impurezze
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
~40 °C
Solubilità
water: 850 g/L at 20 °C
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il prodotto è acido fosforico cristallino.
Applicazioni
L′acido fosforico è stato usato in uno studio come reagente ossidante.1 Può essere usato nella preparazione del fosfato di ammonio.
Altre note
L′acido fosforico concentrato è circa all′85% H3PO4 (acquoso).
Avvertenza
il prodotto può solidificarsi, si liquefa riscaldandolo a 50 °C.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)