Documenti fondamentali
79270
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.33
Beilstein:
1306914
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
>1 (vs air)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
P. ebollizione
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Versatile intermediate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)