Documenti
78814
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxy-4-methoxy-mandelate
≥99.0%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-methoxy-mandelic acid-ethyl ester, Ethyl hydroxy-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-acetate, Isovanilmandelic acid-ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Beilstein:
3137338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
124-130 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-9(15-2)8(12)6-7/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
TVPGKWGQPSIRLU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)