78682
L-Serine
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Serinum, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Stato
powder
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: very soluble 359.7 g/L at 20 °C, clear (OECD Test Guideline 105)
Stringa SMILE
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)