Documenti
77100
Sigma-Aldrich
Diethyl pentylmalonate
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.30
Beilstein:
609224
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.426
P. eboll.
254-255 °C
Stringa SMILE
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti