Documenti fondamentali
76660
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine-octakis(methylphosphonic acid) hexadecasodium salt solution
technical, ~40% in H2O (T)
Sinonimo/i:
Sodium pentaethylenehexamine-octakis(methylphosphonate) hexadecabasic solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36N6Na16O24P8
Numero CAS:
Peso molecolare:
1336.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
technical
Concentrazione
~40% in H2O (T)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)CN(CCN(CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)