75711
Fenvalerate-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-Cyano-3-phenoxy-d5-benzyl α-(4-chlorophenyl)isovalerate, Fenvalerate-d5
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC(C#N)C1=CC(OC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=CC=C1)C(C(C)C)C3=CC=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
NYPJDWWKZLNGGM-YQYLVRRTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?