Documenti fondamentali
75069
Supelco
2-(Octyloxy)benzonitrile
Selectophore, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Cyanophenyl octyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.33
Beilstein:
4865692
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.506
Densità
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Non-quenching plasticizer for optode membranes
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.B.Papkovsky et al.
Analytica Chimica Acta, 337, 201-201 (1997)