74190
Nonadecanoic acid
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Nonadecylic acid, C19:0, NSC 11914
About This Item
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?