Merck
73709
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Sinonimo/i:
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18Br6
Numero CAS:
Peso molecolare:
641.70
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
208-214 °C
format
neat
SMILES string
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
InChI key
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
pictograms
Health hazardEnvironment
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)