73103
Dibenzyl ethoxymethylenemalonate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Bis(phenylmethyl) 2-(ethoxymethylidene)propanedioate, DBEEM, Ethoxymethylenemalonic acid dibenzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)=COCC
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)