Vai a
73082BC
GDS Rotor-Gene Q Laptop International Power Cord
BioControl, For use with GDS, European adaptor
Sinonimo/i:
Laptop Power Cord Adaptor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41122409
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73082EU
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
The GDS Rotor-Gene® Q Laptop is for use with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler. The International Power Cord is configured for the EU region.
Application
GDS Rotor-Gene® Q Laptop International Power Cord is used to connect the Assurance® GDS Q laptop to a power source in the EU region.
PCR
Other Notes
One international power adapter
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)