Vai a
71809
Poly(hexafluoropropylene oxide)
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
Poly(perfluoropropylene oxide)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO[CF(CF3)CF2O]nH
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
vapor pressure
4 × 10-7 ( 20 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.297
SMILES string
OC(F)(F)C(F)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)