Documenti
71104
Sigma-Aldrich
S-Trityl-L-cysteine-benzylamide fumarate salt
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Benzyl-S-trityl-L-cysteinamide fumarate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H28N2OS · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)NCc4ccccc4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)