Documenti
70089
Supelco
AQUANAL-professional Molybdate No. 1
determination of molybdate; use with : molybdate no. 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Forma fisica
tablet
applicazioni
environmental
general analytical
Confezionamento
100 tablets
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)