Merck
69945
3-Morpholino-1,2-propanediol
technical, ~90% (GC)
Sinonimo/i:
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol, 3-Morpholin-4-ylpropane-1,2-diol, N -(2,3-Dihydroxypropyl)morpholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
EC Number:
229-193-1
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107210
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical
assay
~90% (GC)
refractive index
n20/D 1.493
bp
191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI key
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)