Documenti
69427
Supelco
1-Fluoronaphthalene
reference material
Sinonimo/i:
Duloxetine impurity G (PhEur)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7F
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.16
Beilstein:
1906413
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.593 (lit.)
P. eboll.
215 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)