Documenti
69184
Supelco
4-Phenylphenol
reference material
Sinonimo/i:
4-Hydroxybiphenyl
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Beilstein:
1907452
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. eboll.
321 °C (lit.)
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Sostituito da
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)