Merck
69043
2,3-Pentanedione
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetylpropionyl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2COCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-984-8
Beilstein/REAXYS Number:
1699638
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.401-1.409, n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI key
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2,3-Pentanedione may be used as a reference standard in the determination of 2,3-pentanedione in beer samples using headspace-gas chromatographic technique (HS-GC).
Disclaimer
air and light sensitive; packaged under argon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Pentanedione
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.2 °F - open cup
flash_point_c
19 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)