Documenti fondamentali
68620
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Beilstein:
4350160
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
P. eboll.
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Altre note
Chiral secondary amine used as auxiliary, e.g. detn. of absolute configuration of carboxylic acids; Asymmetric addition of cuprates to enones; Preparation of chiral thiophosphonate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.S. McQueney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 7121-7121 (1991)
O. Cervinka et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 51, 404-404 (1986)
B.E. Rossiter et al.
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)