Documenti fondamentali
68180
Sigma-Aldrich
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.26
Beilstein:
1718790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.407
P. ebollizione
141-144 °C
Stringa SMILE
CCCCCC(C)CC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)