Documenti fondamentali
68119
Supelco
Butyl propionate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
799 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
145 °C/756 mmHg (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)