68067
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Candida spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Candida species from mixed cultures.
Applicazioni
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
Gentamicin 50 mg
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?