Documenti fondamentali
67712
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea hemisulfate salt
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
OMI®
About This Item
Formula condensata:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.12
Beilstein:
3723107
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (T)
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear
Stringa SMILE
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Note legali
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)