Documenti fondamentali
67566
Supelco
Metalaxyl-M
reference material
Sinonimo/i:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester, Mefenoxam
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -52.0±2.0°, c = 1.8 in acetone
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
ZQEIXNIJLIKNTD-GFCCVEGCSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)