Vai a
65950
Bromomethane
purum, ampule, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.94
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-813-2
Beilstein/REAXYS Number:
1209223
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
1420 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
996 °F
quality
ampule
expl. lim.
~16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 20 °C, 3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O, CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
InChI key
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Sales restrictions may apply
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
2A - Gases
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
<-22.0 °F - liquid
Punto di infiammabilità (°C)
< -30 °C - liquid
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)