63761
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (CHN)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.16
Beilstein:
110580
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (CHN)
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
165-169 °C
Stringa SMILE
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)