63640
Melissic acid
purum, synthetic, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
Triacontanoic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (GC)
Qualità
synthetic
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
92-94 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)