63630
D-(+)-Melibiose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Raffinose, Melizitose, α-D-Galactosyl-(1→6)-α-D-glucopyranoside, Galactosyl D-glucose, Galactosylglucose, D-Galactopyranosyl-(1→6)-D-glucose, Melibiose, Galactinol, D-(+)-Galactosyl-(1→6)-D-(+)-glucose, α-D-Gal(1→6)β-D-Glc, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +137±3°, 10 hr, c = 5% in H2O
Confezionamento
pkg of 10 g
pkg of 50 g
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Colore
colorless to white
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-/m0/s1
AYRXSINWFIIFAE-GFRRCQKTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.