63567
Mannitol Salt Phenol Red Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
Chapman Agar
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
meat extract, 1.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 75.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.