Merck
63183
N-(3-Maleimidopropionyl)biocytin
≥75% (HPLC)
Sinonimo/i:
MPB, Nε-Biotinyl-Nα-(3-maleimidopropionyl)-L-lysine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H33N5O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.60
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NC(=O)CCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C23H33N5O7S/c29-17(7-2-1-6-16-21-15(13-36-16)26-23(35)27-21)24-11-4-3-5-14(22(33)34)25-18(30)10-12-28-19(31)8-9-20(28)32/h8-9,14-16,21H,1-7,10-13H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,33,34)(H2,26,27,35)/t14-,15-,16-,21-/m0/s1
InChI key
KWNGAZCDAJSVLC-OSAWLIQMSA-N
Application
N-(3-Maleimidopropionyl)biocytin (MPB) is a versatile biotinylating reagent and thiol-specific probe that can detect protein SH groups on dot blots in the fmole range. MPB can be used for protein blotting, enzyme immunoassay, protein immobilization and various cytochemical procedures.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)