62930
L-lisina
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Acido (S)-2,6-diaminoesanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (AT)
Attività ottica
[α]20/D +20.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
Punto di fusione
263 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)